Läs mer
Deutsch Neumann™ Silikonslang
Produktkod. 10048380
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
1 mm
1,5 mm
2 mm
10 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
1,8 mm
2,3 mm
3,5 mm
6 mm
16 mm
Förpackningsstorlek:
1m
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre Diameter (metrisk) Yttre unitSize
10048380 1 mm 1,8 mm -
10528121 2 mm 6 mm -
16336908 10 mm 16 mm -
10139980 1,5 mm 3,5 mm 1m
10196210 1,5 mm 2,3 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10048380 Leverantör Deutsch Neumann™ Leverantörsnummer 3100118
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lämplig för användning med peristaltiska pumpar. Deutsch Neumann™ Silikonslangen är transparent, certifierad livsmedelskvalitet och lämplig för allmän laboratorieanvändning.
  • Temperaturområde från -60 °C till +200 °C (korta perioder upp till +260 °C)
  • Uppfyller följande standarder: BFR XV, FDA CFR§ 177.2600, EP - Europ. Farmakopé
  • Testa för biokompatibilitet enligt ISO 10993-1
  • Durometer 60 Shore A
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad BFR XV, FDA CFR 21§ 177.2600, Europ. Farmakopétest, ISO 10993-1
Diameter (metrisk) Inre 1 mm
Material Silikon
Diameter (metrisk) Yttre 1,8 mm
Total längd (metrisk) 25 m
Tjocklek (metrisk) 0.4 mm
Färg Genomskinlig