Läs mer
Deutsch Neumann™ Silikonslang
Produktkod. p-8009162
Diameter (metrisk) Inre:
1 mm
1.5 mm
2 mm
10 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
1.8 mm
2.3 mm
3.5 mm
6 mm
16 mm
Förpackningsstorlek:
1m
Produktkod. 10048380
Brand: Deutsch Neumann™ 3100118
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lämplig för användning med peristaltiska pumpar. Deutsch Neumann™ Silikonslangen är transparent, certifierad livsmedelskvalitet och lämplig för allmän laboratorieanvändning.
  • Temperaturområde från -60 °C till +200 °C (korta perioder upp till +260 °C)
  • Uppfyller följande standarder: BFR XV, FDA CFR§ 177.2600, EP - Europ. Farmakopé
  • Testa för biokompatibilitet enligt ISO 10993-1
  • Durometer 60 Shore A
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad BFR XV, FDA CFR 21§ 177.2600, Europ. Farmakopétest, ISO 10993-1
Diameter (metrisk) Inre 1 mm
Material Silikon
Diameter (metrisk) Yttre 1.8 mm
Total längd (metrisk) 25 m
Tjocklek (metrisk) 0.4 mm
Färg Genomskinlig