Läs mer
Deutsch Neumann™ Silikongummiproppar
Produktkod. 10682421
Diameter (metrisk) Botten:
5 mm
8 mm
12,5 mm
17 mm
31 mm
36 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10682421
Brand: Deutsch Neumann™ 1010512
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För säker och säker stängning av laboratorieapparater. Deutsch Neumann™ Silikongummiproppar är transparenta i färgen.
  • Enl. till DIN 12 871
  • Värmebeständig upp till 200 °C
  • Durometer 50 Shore A
  • Finns i ett brett utbud av storlekar
Specifikationer
Höjd (metrisk) 20mm
Kvantitet 1 st.
Färg Genomskinlig
Diameter (metrisk) Botten 12,5 mm
Diameter (metrisk) Topp 16.5 mm
Material Silikon
Produkttyp Silikonpropp