Läs mer
Deutsch Neumann™ Silikongummiproppar
Diameter (metrisk) Botten:
5 mm
8 mm
12,5 mm
17 mm
31 mm
36 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Enl. till DIN 12 871
- Värmebeständig upp till 200 °C
- Durometer 50 Shore A
- Finns i ett brett utbud av storlekar
Specifikationer
Specifikationer
| Höjd (metrisk) | 20mm |
| Kvantitet | 1 st. |
| Färg | Genomskinlig |
| Diameter (metrisk) Botten | 12,5 mm |
| Diameter (metrisk) Topp | 16.5 mm |
| Material | Silikon |
| Produkttyp | Silikonpropp |