Läs mer
Fisherbrand™ Transparent Terylene Mesh PVC-slang
Produktkod. 12424080 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
5 mm
6.5 mm
8 mm
10 mm
Förpackningsstorlek:
10m
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre Förpackningsstorlek
12424080 10 mm -
12355869 8 mm 10m
12335869 5 mm 10m
12345869 6.5 mm 10m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 12424080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    259.43 SEK
    171.27 SEK / 10m
    Save 88.16 SEK
    33% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 17-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Allmänna slangar för överföring av vätskor, gaser och mat i pulverform
Alla mått är ungefärliga.
  • Transparent, färglös
  • Terylene mesh förstärkt vägg
  • Flexibel men ändå stor inneboende styrka
  • Lämplig för applikationer med måttligt tryck eller vakuum
Specifikationer
Diameter (metrisk) Inre 10 mm
Material Polypropen, PVC
Total längd (metrisk) 10 m
Tjocklek (metrisk) 3 mm
För användning med (applikation) Lämplig för applikationer med måttligt tryck eller vakuum
Förpackningsmängd 1 förpackning
Färg Genomskinlig