Läs mer
Fisherbrand™ Transparent Terylene Mesh PVC-slang
Produktkod. p-8011939 Handla allt Fisherbrand Produkter
Beskrivning:
6.5 x 3mm
5 x 3mm
8 x 3mm
10 x 3mm
Förpackningsstorlek:
10m
Produktkod. 12424080
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Allmänna slangar för överföring av vätskor, gaser och mat i pulverform
Alla mått är ungefärliga.
  • Transparent, färglös
  • Terylene mesh förstärkt vägg
  • Flexibel men ändå stor inneboende styrka
  • Lämplig för applikationer med måttligt tryck eller vakuum
Specifikationer
Beskrivning 10 x 3mm
Material Polypropen, PVC
Total längd (metrisk) 10 m
För användning med (applikation) Lämplig för applikationer med måttligt tryck eller vakuum
Förpackningsmängd 1 förpackning
Färg Genomskinlig