Läs mer
Masterflex™ Transparent vinylslang
Produktkod. 15320614
Diameter (metrisk) Inre:
3.2 mm
12.8 mm
25.4 mm
Förpackningsstorlek:
50fot
Varje
Produktkod. 15320614
Brand: Masterflex™ 0640536
Bara null kvar
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad GMP Överensstämmer
Diameter (metrisk) Inre 25.4 mm
Material Vinyl
Diameter (metrisk) Yttre 31.8 mm
Total längd (metrisk) 15.24 m
Tjocklek (metrisk) 3.2 mm
För användning med (applikation) Labbanvändning för allmänt bruk
Min. Driftstemperatur (metrisk) -43 °C
Förpackningsmängd 1 förpackning
Färg Genomskinlig
Maximalt tryck 23 psi
Max. Driftstemperatur (metrisk) 82 °C