Läs mer
Transplatin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Transplatin |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/2ClH.2H3N.Pt/h2*1H;2*1H3;/q;;;;+2/p-2 |
| Formel vikt | 298.9556 |