Beskrivning
- Robust, stöttålig bostad för maximalt skydd under transport
- Stötdämpande skuminvändigt invändigt för att hålla instrumenten säkert på plats
- Förstärkta hörn och kanter för extra hållbarhet
- Säkra dubbellåssystem för att förhindra oavsiktlig öppning
- Lättviktskonstruktion utan att kompromissa med stabiliteten
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Transportfall |
| Färg | Blått |
| För användning med (utrustning) | Junior LB 9509 Portabel luminometer |
| Höjd (metrisk) | 230 mm |
| Bredd (metrisk) | 290 mm |
| Vikt (metrisk) | 3.5 kg |