Läs mer
Bochem™ Transportbehållare tätning
För användning med (utrustning):
1L transportbehållare
Beskrivning
- Silikon
- För användning med transportbehållare
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | 1L transportbehållare |
| Diameter (metrisk) Utsida | 130 mm |
| Material | Silikon |