Läs mer
Corning™ Transportmedium
BIOPHARMA
Produktkod. 16681563
Change view
Volym (metrisk):
1 l
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
16681563 1 l Paket med 6
1 options
Produktkod. 16681563 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 25500CM
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8060.00 SEK
    7533.94 SEK / Paket med 6
    Save 526.06 SEK
    6% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-02-2027
Corning™ Transport Medium är en isoton, neutral pH-lösning som innehåller skyddande proteiner, antibiotika för att förhindra mikrobiell tillväxt och kontaminering
  • Denna isotoniska, neutrala pH-lösning innehåller skyddande proteiner/antibiotika för att förhindra mikrobiell tillväxt och antimykotiskt för att förhindra kontaminering av jäst och svampar
  • Endast för forskning och vidare tillverkning
  • Inte för direkt användning hos människor eller djur.
  • Formulerad med de slutliga ingredienskoncentrationerna som anges i CDC:s Preparation of Viral Transport Medium (SOP#: DSR-052-01)
  • Formuleringen innehåller Hanks' Balanced Salt Solution med Ca och Mg (utan fenolröd), 2 % värmeinaktiverat fetal bovint serum, 100 μg/ml Gentamicin och 0,5 μg/ml Amfotericin B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Formulerad i enlighet med CDC:s riktlinjer för förberedelse av virala transportmedel
För användning med (applikation) Forskning, tillverkningsapplikationer
Kvantitet 6/Cs.
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Volym (metrisk) 1 l