Läs mer
Brady™ Transport tecken
Produktkod. 11750274 Handla allt Brady Produkter
Change view
Material:
Aluminium, Polyester
Plast
Polyester
Höjd (metrisk):
100 mm
200 mm
297 mm
Kvantitet:
1 st
1 st.
250/förpackning
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material Höjd (metrisk) Kvantitet Förpackningsstorlek
11750274 Polyester 100 mm 250/förpackning 1 rulle
11720274 Polyester 100 mm 1 st Varje
11730274 Polyester 200 mm 1 st Varje
11770274 Aluminium, Polyester 297 mm 1 st Varje
11740274 Polyester 297 mm 1 st. Varje
11760274 Plast 297 mm 1 st Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 11750274 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 227794
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4870.00 SEK
    4108.24 SEK / 1 rullar
    Save 761.76 SEK
    15% Av
Beräknad leverans: 23-11-2026
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EU-direktiv 2002/95/EG
Alternativt artikelnummer ADR 2.3RL-100 *100-B7541
Avsluta Glans
Material Polyester
Kvantitet 250/förpackning
Typ av lim Tryckkänslig akryl
Beskrivning Laminerad polyester
För användning med (applikation) Rörmarkörer och säkerhetsskyltar
Höjd (metrisk) 100 mm
Tjocklek 0.099 mm
Bredd (metrisk) 100.00 mm
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till 140 °C
Form Diamant
Visad text Giftig gas (brandfarlig eller icke brandfarlig)
Produkttyp Säkerhet tecken
Färg Svart på vitt