Läs mer
Brady™ Transport tecken
Produktkod. 11760274 Handla allt Brady Produkter
Change view
Material:
Aluminium, Polyester
Plast
Polyester
Höjd (metrisk):
100 mm
200 mm
297 mm
Kvantitet:
1 st
1 st.
250/förpackning
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material Höjd (metrisk) Kvantitet Förpackningsstorlek
11760274 Plast 297 mm 1 st Varje
11720274 Polyester 100 mm 1 st Varje
11750274 Polyester 100 mm 250/förpackning 1 rulle
11730274 Polyester 200 mm 1 st Varje
11770274 Aluminium, Polyester 297 mm 1 st Varje
11740274 Polyester 297 mm 1 st. Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 11760274 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 227795
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    443.00 SEK
    372.87 SEK / Paket med 1
    Save 70.13 SEK
    15% Av
Beräknad leverans: 23-11-2026
Specifikationer
Alternativt artikelnummer ADR 2,3-297 *297-B0859
Material Plast
Kvantitet 1 st
Typ av lim Permanent akryl
Beskrivning Magnetisk plast
För användning med (applikation) Transportskyltar
Höjd (metrisk) 297 mm
Bredd (metrisk) 297.00 mm
Form Diamant
Visad text Giftig gas (brandfarlig eller icke brandfarlig)
Produkttyp Tecken
Färg Svart på vitt