Läs mer
Brady™ Transport tecken
Produktkod. p-8001349
Material:
Aluminium, Polyester
Polyester
Höjd (metrisk):
100 mm
200 mm
297 mm
Kvantitet:
1 Ea.
1 st
250/Pk.
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Varje
Produktkod. 11720274
Brand: Brady™ 227791
Bara null kvar
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EU-direktiv 2002/95/EG
Alternativt artikelnummer ADR 2,3-100 *100-B7541
Avsluta Glans
Material Polyester
Kvantitet 1 st
Typ av lim Tryckkänslig akryl
Beskrivning Laminerad polyester
För användning med (applikation) Rörmarkörer och säkerhetsskyltar
Höjd (metrisk) 100 mm
Tjocklek 0.099 mm
Bredd (metrisk) 100.00 mm
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till 140 °C
Form Diamant
Visad text Giftig gas (brandfarlig eller icke brandfarlig)
Produkttyp Säkerhetsskyltsats
Färg Svart på vitt