missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Transthyretin/Prealbumin Antibody (003), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Produktkod. 30152050
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30152050 0.1 mL 0.1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30152050 Leverantör Novus Biologicals (Bio-Techne) Leverantörsnummer NBP290050CL1
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit Monoclonal Antibody

Transthyretin/Prealbumin Monoclonal specifically detects Transthyretin/Prealbumin in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen Transthyretin/Prealbumin
Användningsområden ELISA
Klassificering Monoclonal
Klona 003
Konjugera CoraFluor 1
Formulering PBS
Gene Alias ATTR, HsT2651, PALBTBPA, Prealbumin, prealbumin, amyloidosis type I, thyroxine-binding prealbumin, transthyretin
Värd art Rabbit
Immunogen This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human Transthyretin/Prealbumin (Accession#: NP_000362.1; Met 1-Glu 147).
Reningsmetod Protein A purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Cancer
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 7276
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Form Purified
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.