missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Transthyretin/Prealbumin Antibody (2E10C5) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody has been used in 1 publication
Brand: Novus Biologicals NBP2-52575
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Transthyretin/Prealbumin Monoclonal specifically detects Transthyretin/Prealbumin in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, CyTOF-ready.
Specifikationer
| Transthyretin/Prealbumin | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:200-1:400, ELISA 1:10000, Immunohistochemistry 1:200-1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:200-1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin, CyTOF-ready | |
| ATTR, HsT2651, PALBTBPA, Prealbumin, prealbumin, amyloidosis type I, thyroxine-binding prealbumin, transthyretin | |
| Mouse | |
| 15.9 kDa | |
| 0.1 mg | |
| Cancer | |
| 7276 | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG1 |
| Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| 2E10C5 | |
| Unconjugated | |
| PBS with 0.05% Sodium Azide | |
| TTR | |
| Purified recombinant fragment of human TTR (AA: 1-147) expressed in E. Coli. | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering