Läs mer
Transthyretin/Prealbumin Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Produktkod. 18331606 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
18331606 1 mg
1 options
Produktkod. 18331606
Brand: Novus Biologicals NBP311028
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Goat Polyclonal Antibody
Transthyretin/Prealbumin Polyclonal specifically detects Transthyretin/Prealbumin in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen Transthyretin/Prealbumin
Användningsområden Western Blot, ELISA
Klassificering Polyclonal
Koncentration 4.5 mg/ml
Konjugera Unconjugated
Utspädning Western Blot, ELISA
Formulering 10 mM Sodium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7
Gene Alias ATTR, HsT2651, PALBTBPA, Prealbumin, prealbumin, amyloidosis type I, thyroxine-binding prealbumin, transthyretin
Värd art Goat
Immunogen Human Transthyretin/Prealbumin
Reningsmetod Affinity purified
Kvantitet 1 mg
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Cancer
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 7276
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C.
Form Purified