missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Transthyretin/Prealbumin Antibody (CL0290) [mFluor Violet 610 SE], R&D Systems™

Produktkod. 30292352 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30292352 0.1 mL 0.1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30292352 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP252905MFV610
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody

Transthyretin/Prealbumin Monoclonal antibody specifically detects Transthyretin/Prealbumin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen Transthyretin/Prealbumin
Användningsområden Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassificering Monoclonal
Klona CL0290
Konjugera mFluor Violet 610 SE
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias ATTR, HsT2651, PALBTBPA, Prealbumin, prealbumin, amyloidosis type I, thyroxine-binding prealbumin, transthyretin
Värd art Mouse
Immunogen This antibody was developed using a recombinant protein derived from P02766, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Reningsmetod Protein A purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Cancer
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 7276
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4⪚C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG1
Produktlinje Novus
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.