Läs mer
Tocris Bioscience™ Tranylcypromine hydrochloride
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18035102
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
18035102 50 mg
1 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 18035102 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 3852/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1180.00 SEK
    1114.05 SEK / 50mg
    Save 65.95 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Irreversible inhibitor of LSD1; also inhibits MAO
Irreversible inhibitor of lysine-specific demethylase 1 (LSD1/BHC110) and monoamine oxidase (MAO). Inhibits histone demethylation. In combination with CHIR 99021 (Cat. No. 4423), enables reprogramming of mouse embryonic fibroblasts transduced by only two factors, Oct4 and Klf4, into induced pluripotent stem (iPS) cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tranylcypromine hydrochloride
CAS 1986-47-6
Kvantitet 50 mg
Molekylformel C9H12ClN
Formel vikt 169.65
Renhet >98%
Molekylvikt (g/mol) 169.652