Läs mer
Tranylcypromine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tranylcypromine Hydrochloride |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11N.ClH/c10-9-6-8(9)7-4-2-1-3-5-7;/h1-5,8-9H,6,10H2;1H/t8-,9+;/m1./s1 |
| Formel vikt | 169.0658 |