missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Tranylcypromine USP Related Compound A (as Hydrochloride), Mikromol™

Produktkod. 30051616
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30051616 100 mg
30050479 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30051616 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1687.02

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Tranylcypromine USP Related Compound A (as Hydrochloride)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material rac cis-2-Phenylcyclopropylamine Hydrochloride
CAS 54779-58-7
Analyt- eller komponentnamn rac cis-2-Phenylcyclopropylamine Hydrochloride
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C9 H11 N . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym rac-cis-2-Phenylcyclopropanamine Hydrochloride (cis-Tranylcypromine Hydrochloride), Cyclopropanamine, 2-phenyl-, hydrochloride, (1R,2R)-rel-, Cyclopropanamine, 2-phenyl-, hydrochloride, cis-, cis-Tranylcypromine hydrochloride, rac-cis-2-Phenylcyclopropanamine Hydrochloride, Tranylcypromine Related Compound A as Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C9H11N.ClH/c10-9-6-8(9)7-4-2-1-3-5-7;/h1-5,8-9H,6,10H2;1H/t8-,9-;/m1./s1
LEDER Cl.N[C@@H]1C[C@@H]1c2ccccc2
IUPAC-namn (1R,2R)-2-phenylcyclopropan-1-amine;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 169.65
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 169.0658 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.