Läs mer
Trapidil EP Förorening A, Mikromol™
Produktkod. 30049705
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30049705 100 mg
30050799 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30049705 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3502.01
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Trapidil EP Förorening A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-7-ol
CAS 2503-56-2
Analyt- eller komponentnamn 5-methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-7-ol
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C6 H6 N4 O
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 5-Methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-7-ol, Trapidil Imp. A (EP), 5-Methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-7-ol, 5-Methyl-s-triazolo[1,5-a]pyrimidin-7-ol, 1,3,7-Triaza-4-hydroxy-6-methylindolizine, 4-Hydroxy-6-methyl-1,2,4-triazolo[2,3-a]pyrimidine, 4-Hydroxy-6-methyl-1,3,3a,7-tetraazaindene, 4-Hydroxy-6-methyl-1,3,3a,7-tetrazaindene, 5-Methyl-7-hydroxy-1,2,4-triazolo[1,5-a]pyrimidine, 5-Methyl-7-hydroxy-1,3,4-triazaindolizine, 5-Methyl-7-hydroxy-s-triazolo[1,5-a]pyrimidine, 6-Methyl-4-hydroxy-1,3,3a,7-tetraazaindene, 7-Hydroxy-5-methyl-1,3,4-triazaindolizine, 7-Hydroxy-5-methyl-s-triazolo[1,5-a]pyrimidine, NSC 32071, NSC 511493, Stabilizer 583, TAI, TAI (sensitizer), Trapidil Impurity A
InChI formel InChI=1S/C6H6N4O/c1-4-2-5(11)10-6(9-4)7-3-8-10/h2-3,11H,1H3
LEDER Cc1cc(O)n2ncnc2n1
IUPAC-namn 5-metyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-7-ol
Molekylvikt (g/mol) 150.14
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 150.0542 g/mol