Läs mer
Trapidil EP Förorening A, Mikromol™
Beskrivning
Trapidil EP Förorening A
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-7-ol |
| CAS | 2503-56-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | 5-methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-7-ol |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C6 H6 N4 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 5-Methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-7-ol, Trapidil Imp. A (EP), 5-Methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-7-ol, 5-Methyl-s-triazolo[1,5-a]pyrimidin-7-ol, 1,3,7-Triaza-4-hydroxy-6-methylindolizine, 4-Hydroxy-6-methyl-1,2,4-triazolo[2,3-a]pyrimidine, 4-Hydroxy-6-methyl-1,3,3a,7-tetraazaindene, 4-Hydroxy-6-methyl-1,3,3a,7-tetrazaindene, 5-Methyl-7-hydroxy-1,2,4-triazolo[1,5-a]pyrimidine, 5-Methyl-7-hydroxy-1,3,4-triazaindolizine, 5-Methyl-7-hydroxy-s-triazolo[1,5-a]pyrimidine, 6-Methyl-4-hydroxy-1,3,3a,7-tetraazaindene, 7-Hydroxy-5-methyl-1,3,4-triazaindolizine, 7-Hydroxy-5-methyl-s-triazolo[1,5-a]pyrimidine, NSC 32071, NSC 511493, Stabilizer 583, TAI, TAI (sensitizer), Trapidil Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6N4O/c1-4-2-5(11)10-6(9-4)7-3-8-10/h2-3,11H,1H3 |
| LEDER | Cc1cc(O)n2ncnc2n1 |
| IUPAC-namn | 5-metyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-7-ol |
| Visa mer |