Läs mer
Trapidil, MedChemExpress
Beskrivning
Trapidil is a vasodilator, is an antiplatelet drug with specific platelet-derived growth factor.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Trapidil |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 15421-84-8 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C10H15N5 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | AR-12008 |
| Löslighetsinformation | H2O : ≥ 105 mg/mL (511.55 mM) |
| Visa mer |