missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Trapidil, Mikromol™
Beskrivning
Trapidil
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Trapidil |
| CAS | 15421-84-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | Trapidil |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C10 H15 N5 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Trapidil, N,N-Diethyl-5-methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-7-amine, s-Triazolo[1,5-a]pyrimidine, 7-(diethylamino)-5-methyl- (6CI,8CI), 4-(Diethylamino)-6-methyl-1,3,3a,7-tetraazaindene, 5-Methyl-7-(diethylamino)-1,2,4-triazolo[1,5-a]pyrimidine, 5-Methyl-7-(diethylamino)-s-triazolo[1,5-a]pyrimidine, AR 12008, Avantrin, Rocornal, Trapidil, Trapymin, Trapymine |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15N5/c1-4-14(5-2)9-6-8(3)13-10-11-7-12-15(9)10/h6-7H,4-5H2,1-3H3 |
| LEDER | CCN(CC)c1cc(C)nc2ncnn12 |
| IUPAC-namn | N,N-diethyl-5-methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-7-amine |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?