missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

TRAPPC5 Antibody, DyLight 350, Novus Biologicals™

Produktkod. 18537778 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
18537778 0.1 mL 0.1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18537778 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP318481UV

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

TRAPPC5 Polyclonal antibody specifically detects TRAPPC5 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen TRAPPC5
Användningsområden Western Blot
Klassificering Polyclonal
Konjugera DyLight 350
Utspädning Western Blot
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias MGC52424, trafficking protein particle complex 5, trafficking protein particle complex subunit 5, TRS31
Värd art Rabbit
Immunogen Recognizes region between residues Between between 138 and 188..
Reningsmetod Affinity purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 126003
Målarter Human, Mouse
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.