Läs mer
MedChemExpress Trastuzumab
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | EGFR |
| Kvantitet | 5 mg |
| Målarter | Human |
| Innehåll och lagring | Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis. |
| Produkttyp | Inhibitory Antibodies |
| Frakt skick | Room temperature |
| CAS | 180288-69-1 |
| Renhet eller kvalitetsklass | 99.2% |