Läs mer
MedChemExpress Trastuzumab
Produktkod. 16463069
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
16463069 1 mg
1 options
Produktkod. 16463069 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYP9907
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-01-2027
MedChemExpress Trastuzumab is a humanized IgG1 monoclonal antibody for patients with invasive breast cancers that overexpress HER2. Trastuzumab has the potential for HER2 Positive Metastatic Breast Cancer and HER2 Positive Gastric Cancer research.
Specifikationer
Antigen HER2
Kvantitet 1 mg
Målarter Human
Innehåll och lagring Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis.
Produkttyp Inhibitory Antibodies
Frakt skick Room temperature
CAS 180288-69-1
Renhet eller kvalitetsklass 99.2%