Läs mer
Traumatic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Traumatic Acid |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H20O4/c13-11(14)9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12(15)16/h7,9H,1-6,8,10H2,(H,13,14)(H,15,16)/b9-7+ |
| Formel vikt | 228.1362 |