missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Traumatic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Traumatic Acid |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H20O4/c13-11(14)9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12(15)16/h7,9H,1-6,8,10H2,(H,13,14)(H,15,16)/b9-7+ |
| Formel vikt | 228.1362 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?