Läs mer
Travoprost, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 16594474 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16594474 100 mg
1 options
Produktkod. 16594474 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 465361000
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Travoprost
CAS 157283-68-6
Molekylformel C26H35F3O6
Kvantitet 100 mg
InChI-nyckel MKPLKVHSHYCHOC-AHTXBMBWSA-N
LEDER CC(C)OC(=O)CCC\C=C/C[C@H]1[C@@H](O)C[C@@H](O)[C@@H]1\C=C\[C@@H](O)COC1=CC=CC(=C1)C(F)(F)F
IUPAC-namn propan-2-yl (5Z)-7-[(lR,2R,3R,5S)-3,5-dihydroxi-2-[(1E,3R)-3-hydroxi-4-[3-(trifluormetyl)fenoxi]but-1-en-1-yl]cyklopentyl]hept-5-enoat
Molekylvikt (g/mol) 500.56
Formel vikt 500.55
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.