Läs mer
Traxoprodil, MedChemExpress
Beskrivning
Traxoprodil (CP101,606) is a potent and selective NMDA antagonist and protect hippocampal neurons with an IC50 of 10 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Traxoprodil |
| CAS | 134234-12-1 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C20H25NO3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 62.5 mg/mL (190.89 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.31 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| LEDER | OC1(C2=CC=CC=C2)CCN([C@@H](C)[C@@H](O)C3=CC=C(O)C=C3)CC1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 327.42 |
| Formel vikt | 327.42 |
| Visa mer |