Läs mer
Stevanato Group Tray Rotation Tool från DWK Life Sciences™
Produktkod. 17870535
Produktkod. 17870535 Leverantör Stevanato Group Leverantörsnummer SP47004493
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5280.00 SEK
    4371.94 SEK / Paket med 1
    Save 908.06 SEK
    17% Av
Beräknad leverans: 07-12-2026
Brickrotationsverktyg för användning med EZ-fill™ Vials.
  • Brickrotationsverktyg för omorientering av flaskan (hals ner till hals upp)
  • Förbättrar arbetsflödet genom att underlätta iscensättning av flaskor
Specifikationer
Produkttyp Brickrotationsverktyg