Läs mer
Cytiva Tray Support for Gel Stainer and Processor Plus
Handla allt Cytiva Produkter
Volym (metrisk):
125 mL
250 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Gel Stainer and Processor Plus, Blot Processor |
| Typ | Tray Support |
| Volym (engelska) | 4.22 oz. |
| Volym (metrisk) | 125 mL |