Läs mer
Jenway™ TrayCell fiberoptisk kyvett
Produktkod. 11455019
Kapacitet (metrisk):
0,7 till 5μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11455019
Brand: Jenway™ 8307029
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skapar en virtuell utspädning på 1:10 eller 1:50 jämfört med ett mått med en standard 10 mm kyvett. Jenway™ TrayCell Fiber Optic Cuvette rymmer 0,7 till 5 μl prov.
  • Fiberoptisk kyvett
  • Kompatibel med Genova Plus, 6705 och 6715 spektrofotometrar
  • Inkluderar två lock för 0,2 och 1 mm banlängder
  • Fel av ljusbanan:± 0,02 mm
  • Kapacitet: 0,7 till 5 μL
  • Våglängdsområde: 190 till 1100nm
  • Maximal temperatur: 50 °C
Specifikationer
Typ Kyvett
Kapacitet (metrisk) 0,7 till 5μ L
Banans längd 0,2 eller 1 mm
Våglängdsområde 190 till 1100 nm