Läs mer
Thermo Scientific™ Brickor för Precision™ Vattenbad
Produktkod. 15335927 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Typ:
Kolvbricka
Rörbricka
För användning med (utrustning):
Precision 15L skakvattenbad
Precision 27L skakvattenbad
Precisionsskakvattenbad
Storlek:
13 to 25 mm
25 mL
50 mL
Large
Small
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15335927
Brand: Thermo Scientific™ 3164717
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Håll provrör och kolvar på plats med brickor för precisionsvattenbad.
Håll provrör och kolvar på plats med brickor för Thermo Scientific™ Precision™ vattenbad.
Provrörsbricka
  • Mäter 5 x 10,2 tum. (12,7 x 25,9 cm)
  • Rymmer 10-13 till 25 mm provrör
Kolvbrickor
  • Mått 12,7 x 25,9 cm (5 x 10,2 tum)
  • 25 ml kolvbricka rymmer 18 klämmor
  • 50 ml kolvbricka rymmer 10 klämmor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 25 mL, 50 mL
För användning med (utrustning) Precision 27L skakvattenbad
Skakande rörelse Fram- och tillbakagående
Typ Kolvbricka
Material Rostfritt stål
Storlek Large