Läs mer
Thermo Scientific™ Brickor för Precision™ Vattenbad
Produktkod. 15345917 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Typ:
Kolvbricka
Rörbricka
För användning med (utrustning):
Precision 15L skakvattenbad
Precision 27L skakvattenbad
Precisionsskakvattenbad
Storlek:
13 till 25 mm
25 ml
50 ml
Betydande
Liten
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ För användning med (utrustning) Storlek unitSize
15345917 Kolvbricka Precisionsskakvattenbad 50 ml Varje
15325917 Rörbricka Precisionsskakvattenbad 13 till 25 mm Varje
15335917 Kolvbricka Precisionsskakvattenbad 25 ml Varje
15325927 Kolvbricka Precision 15L skakvattenbad Liten Varje
15335927 Kolvbricka Precision 27L skakvattenbad Betydande Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15345917 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 3166228
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Håll provrör och kolvar på plats med brickor för precisionsvattenbad.
Håll provrör och kolvar på plats med brickor för Thermo Scientific™ Precision™ vattenbad.
Provrörsbricka
  • Mäter 5 x 10,2 tum. (12,7 x 25,9 cm)
  • Rymmer 10-13 25mm provrör
Kolvbrickor
  • Mått 12,7 x 25,9 cm (5 x 10,2 tum)
  • 25 ml kolvbricka rymmer 18 klämmor
  • 50 ml kolvbricka rymmer 10 klämmor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 50 mL
För användning med (utrustning) Precisionsskakvattenbad
Skakande rörelse Fram- och tillbakagående
Typ Kolvbricka
Håller 10 x 50 ml kolvar
Material Rostfritt stål
Storlek 50 ml