Läs mer
IKA™ Grundläggande om fack
GREENER_CHOICE
Produktkod. 13417669 Handla allt IKA Produkter
Hastighetsintervall:
0 till 20 rpm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 13417669
Brand: IKA™ 0004005000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Trayster Basic Overhead shaker med vertikal rotation för smidig men effektiv blandning med fast hastighet.
  • Idealisk för biologiska prover, särskilt blodprover.
  • Lämplig för att separera och blanda processer av pulver- och flytande prover i Eppendorf rör och Greiner rör upp till 50 ml.
  • De lätta avtagbara tillbehören möjliggör enkel och snabb rengöring av enheten med utspillda prover.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Hastighetsintervall 0 till 20 rpm
Elektriska krav 100/240 V, 24 VDC, 50/60 Hz, 1A
Spänning 100 till 240 V
Temperaturområde (metriskt) 4 °C till 50 °C
Amperage 1 A
Certifikat och efterlevnad IP 21 DIN EN 60529
Frekvens 50/60 Hz
Djup (metriskt) 140 mm
Bredd (metrisk) 460 mm
Modell Trayster Basic
Fuktighetsområde 80%