Läs mer
IKA™ Trayster Digital
Handla allt IKA Produkter
Hastighetsintervall:
0 till 80 rpm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Idealisk för biologiska prover, särskilt blodprover.
- Lämplig för att separera och blanda processer av pulver- och flytande prover i Eppendorf rör och Greiner rör upp till 50 ml.
- De lätta avtagbara tillbehören möjliggör enkel och snabb rengöring av enheten med utspillda prover.
Specifikationer
Specifikationer
| Hastighetsintervall | 0 till 80 rpm |
| Elektriska krav | 100/240 V, 24 VDC, 50/60 Hz, 1A |
| Spänning | 100 till 240 V |
| Temperaturområde (metriskt) | 4 °C till 50 °C |
| Amperage | 1 A |
| Certifikat och efterlevnad | IP 21 DIN EN 60529 |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Djup (metriskt) | 140 mm |
| Bredd (metrisk) | 460 mm |
| Controllertyp | 1rpm |
| Visa mer |