missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Trazodone 1,4-Di-N-Oxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Trazodone 1,4-Di-N-Oxide |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H22ClN5O3/c20-16-5-3-6-17(15-16)25(28)13-11-24(27,12-14-25)10-4-9-23-19(26)22-8-2-1-7-18(22)21-23/h1-3,5-8,15H,4,9-14H2 |
| Formel vikt | 403.1411 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?