Läs mer
Trazodone-d6 HCl (propyl-d6), CDN
Produktkod. 30328403
Change view
Kvantitet:
0.005 g
0.01 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30328403 0.005 g
30323341 0.01 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30328403 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND71610.005G
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trazodone-D6 Hydrochloride
CAS 1181578-71-1
Molekylformel C19 2H6 H16 Cl N5 O . Cl H
Kvantitet 0.005 g
Synonym Trazodone-D6 Hydrochloride
InChI formel InChI=1 S/C19H22ClN5O.ClH/c20-16-5-3-6-17(15-16)23-13-11-22(12-14-23)8-4-10-25-19(26)24-9-2-1-7-18(24)21-25;/h1-3,5-7,9,15 H,4,8,10-14H2;1 H/i4D2,8D2,10D2;
LEDER Cl.[2 H]C([2 H])(N1CCN(CC1)c2cccc(Cl)c2)C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])N3N=C4C=CC=CN4C3=O
IUPAC-namn 2-[3-[4-(3-chlorophenyl)piperazin-1-yl]-1,1,2,2,3,3-hexadeuteriopropyl]-[1,2,4 ]triazolo[4,3-a]pyridin-3-one;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 414.36
Formel vikt 413.1656 g/mol
Procent renhet 99 atom % D, min 98% Chemical Purity