Läs mer
Trazodone-d6 Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Trazodone-D6 Hydrochloride |
| CAS | 1181578-71-1 |
| Molekylformel | C19 2H6 H16 Cl N5 O . Cl H |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Trazodone-D6 Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C19H22ClN5O.ClH/c20-16-5-3-6-17(15-16)23-13-11-22(12-14-23)8-4-10-25-19(26)24-9-2-1-7-18(24)21-25;/h1-3,5-7,9,15H,4,8,10-14H2;1H/i4D2,8D2,10D2; |
| LEDER | Cl.[2H]C([2H])(N1CCN(CC1)c2cccc(Cl)c2)C([2H])([2H])C([2H])([2H])N3N=C4C=CC=CN4C3=O |
| IUPAC-namn | 2-[3-[4-(3-chlorophenyl)piperazin-1-yl]-1,1,2,2,3,3-hexadeuteriopropyl]-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3-one;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 414.36 |
| Formel vikt | 413.1656 |