missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Trazodone EP Impurity F (as Hydrochloride), Mikromol™

Produktkod. 30052224
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30052224 25 mg
30050133 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30052224 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0421.060025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Trazodone EP Impurity F (as Hydrochloride)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1-(3-Chloropropyl)-4-(3-chlorophenyl)piperazine Hydrochloride
CAS 52605-52-4
Analyt- eller komponentnamn 1-(3-Chloropropyl)-4-(3-chlorophenyl)piperazine Hydrochloride
Frakt skick Ice pack (-20°C)
Molekylformel C13 H18 Cl2 N2 . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 1-(3-Chloropropyl)-4-(3-chlorophenyl)piperazine Hydrochloride, Trazodone Hydrochloride Imp. F (BP) as Hydrochloride, Piperazine, 1-(3-chlorophenyl)-4-(3-chloropropyl)-, hydrochloride (1:1), Piperazine, 1-(3-chlorophenyl)-4-(3-chloropropyl)-, monohydrochloride (9CI), 1-(3-Chlorophenyl)-4-(3-chloropropyl)piperazine hydrochloride (1:1), Nefazodone Related Compound A as Hydrochloride, Trazodone Related Compound F as Hydrochloride, Trazodone Hydrochloride Impurity F as Hydrochloride, Trazodone Impurity F as Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C13H18Cl2N2.ClH/c14-5-2-6-16-7-9-17(10-8-16)13-4-1-3-12(15)11-13;/h1,3-4,11H,2,5-10H2;1H
LEDER Cl.ClCCCN1CCN(CC1)c2cccc(Cl)c2
IUPAC-namn 1-(3-chlorophenyl)-4-(3-chloropropyl)piperazine;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 309.66
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 308.0614 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.