Läs mer
Trazodonhydroklorid, 99,9 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11484772 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11484772 5 g 5g
1 options
Produktkod. 11484772 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219151805
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trazodone hydorchloride
CAS 25332-39-2
Färg Vitt
Analysprocentintervall 0.999
Molekylformel C19H23Cl2N5O
Kvantitet 5 g
Synonym trazodone hydrochloride, trazodone hcl, desyrel, bimaran, molipaxin, devidon, pragmazone, thombran, tombran, tritico
InChI-nyckel OHHDIOKRWWOXMT-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1CN(CCN1CCCN2C(=O)N3C=CC=CC3=N2)C4=CC(=CC=C4)Cl.Cl
IUPAC-namn 2-[3-[4-(3-klorfenyl)piperazin-1-yl]propyl]-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3-on;hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 408.327
PubChem CID 62935
ChEBI CHEBI:9655
Formel vikt 408.3
Fysisk form Kristallint pulver