Läs mer
Trazodone Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Trazodone Hydrochloride |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H22ClN5O.ClH/c20-16-5-3-6-17(15-16)23-13-11-22(12-14-23)8-4-10-25-19(26)24-9-2-1-7-18(24)21-25;/h1-3,5-7,9,15H,4,8,10-14H2;1H |
| Formel vikt | 407.128 |
| Procent renhet | >95% |