Läs mer
Trazodone N-Oxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Trazodone N-Oxide |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H22ClN5O2/c20-16-5-3-6-17(15-16)22-10-13-25(27,14-11-22)12-4-9-24-19(26)23-8-2-1-7-18(23)21-24/h1-3,5-8,15H,4,9-14H2 |
| Formel vikt | 387.1462 |
| Procent renhet | >95% |