missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
TRBC1 Antibody (JOVI.1), Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-50355JF549
3476.50 SEK valid until 2025-12-16
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "24090" för att få ditt kampanjpris.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
TRBC1 Monoclonal antibody specifically detects TRBC1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Frozen), CyTOF
Specifikationer
| TRBC1 | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 549 | |
| BV05S1J2.2, TCRBC1, TRBC1 T cell receptor beta constant 1 | |
| Human HA1.7 TCR beta chain expressed on transgenic mouse cells. | |
| 0.1 mL | |
| Adaptive Immunity, Cell Biology, Diabetes Research, Immunology, Protein Kinase, Signal Transduction, Tyrosine Kinases | |
| 28639 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2a |
| Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Frozen) | |
| JOVI.1 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering