Läs mer
TRC051384, MedChemExpress
Produktkod. 16493518
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16493518 10 mg
16460936 200 mg
16446247 5 mg
16414666 100 mg
16409966 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16493518 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY101712
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
MedChemExpress TRC051384 is a heat shock protein 70 (HSP70) inducer.
TRC051384 is a heat shock protein 70 (HSP70) inducer.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material TRC051384
CAS 867164-40-7
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C25H31N5O4
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (214.80 mM)
LEDER O=C(NC1=CC=C(C(/C=C/C2=NC(N3CCOCC3)=CC=C2)=O)C=C1)NCCN4CCOCC4
Molekylvikt (g/mol) 465.54
Formel vikt 465.54
Procent renhet 98.01%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation