Läs mer
Skytec™ TRC715 Säkerhetshandskar
Produktkod. 30274509
Change view
Storlek:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
30274509 Small
30274598 Medium
30274640 Large
30274596 X-Large
30274626 2X-Large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 30274509 Leverantör Skytec™ Leverantörsnummer SKG00016ED
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utmärkt skärmotstånd som möjliggör skydd vid högriskapplikationer. Andningsbar, långvarig och flexibel handske som ger utmärkt grepp i oljiga förhållanden.
  • Recycled Polyester
  • HPPE on the inside provides comfort and protection
  • Fully encapsulated steel with recycled polyester on the outside strengthens the protection against burrs and sharp edges
  • Micro foam nitrile coating gives exceptional grip while allowing warm air and moisture from inside to escape
Specifikationer
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE II, UKCA, ANSI/ISEA 105-2016: Cut A5, EN 388:2016 4X43E, EN 388:2016 + A1:2018 4X43E
Beläggningsmaterial Foam Nitrile
Färg Green, Black
Betyg för skärmotstånd Level E
Hand Ambidextrous
Latexfri Yes
Material Steel Fiber
Produkttyp Cut-resistant Gloves
Storlek Small
EN388 Standard 4X43E
Liner material HPPE, Recycled Polyester
Längd (metrisk) 230 mm