Läs mer
Skytec™ TRC715 Säkerhetshandskar
Produktkod. 30274640 Handla allt Skytec Produkter
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
30274640 Betydande
30274509 Liten
30274598 Intermediär
30274596 X-large
30274626 2X-large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 30274640 Leverantör Skytec™ Leverantörsnummer SKG00016EH
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1780.09 SEK
    1085.13 SEK / 10 par
    Save 694.96 SEK
    39% Av
Beräknad leverans: 20-11-2026
Utmärkt skärmotstånd som möjliggör skydd vid högriskapplikationer. Andningsbar, långvarig och flexibel handske som ger utmärkt grepp i oljiga förhållanden.
  • Återvunnen polyester
  • HPPE på insidan ger komfort och skydd
  • Fullt inkapslat stål med återvunnen polyester på utsidan stärker skyddet mot grader och vassa kanter
  • Mikroskumnitrilbeläggning ger exceptionellt grepp samtidigt som varm luft och fukt från insidan kan läcka ut
Specifikationer
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE II, UKCA, ANSI/ISEA 105-2016: Cut A5, EN 388:2016 4X43E, EN 388:2016 + A1:2018 4X43E
Beläggningsmaterial Skumnitril
Färg Grön, Svart
Betyg för skärmotstånd Nivå E
Hand Ambidextrous
Latexfri Ja
Material Stålfiber
Produkttyp Skärsäkra handskar
Storlek Betydande
EN388 Standard 4X43E
Liner material HPPE, återvunnen polyester
Längd (metrisk) 255 mm